Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 μL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 447,00 € |
Acerca de este artículo
447,00 €
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
flow cytometry: 0.03 μg, immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000, immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg, western blot: 1:1,000- 1:10,000
accession no.
P12004
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... PCNA(5111)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description IgG fraction of antiserum | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity bovine, rat, dog, mouse, human | species reactivity human |
| technique(s) flow cytometry: 0.03 μg, immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg, immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000, western blot: 1:1,000- 1:10,000 | technique(s) immunohistochemistry: 1:2,000-1:10,000, immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg, western blot: 1:5,000- 1:20,000 | technique(s) immunoblotting: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg, western blot: 1:2,000- 1:10,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rabbit anti-PCNA Antibody, Affinity Purified
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
77-92-9
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?