PLA0046
Rabbit anti-ATR Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
FCTCS, FRAP-related protein 1, FRAP-related protein-1, FRP1, MEC1, SCKL, SCKL1, ataxia telangiectasia and Rad3 related, ataxia telangiectasia and Rad3-related protein, homolog, homolog (S. cerevisiae), mitosis entry checkpoint 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de acceso
NP_001175.1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rabbit ... ATR(545)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable