Saltar a
P9792
Phytase from Aspergillus ficuum
lyophilized powder, 1-5 units/mg solid (as phosphatase activity)
Sinónimos:
3-Phytase, myo-Inositol-hexakisphosphate 3-phosphohydrolase
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Número CE:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
specific activity
1-5 units/mg solid (as phosphatase activity)
storage temp.
−20°C
Analysis Note
May contain glucosidases and phosphatases.
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of inorganic P from 4.2 × 10-2 M Mg·K phytate per min at pH 2.5 at 37 °C.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)