Saltar a
P9649
2-Oleoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~97% (positional purity of fatty acids), ~99% (TLC)
Sinónimos:
1-Octadecanoyl-2-(cis-9-Octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Phosphatidylcholine, β-oleoyl-γ-stearoyl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H86NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
788.13
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~97% (positional purity of fatty acids), ~99% (TLC)
functional group
phospholipid
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C44H87NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h21,23,42H,6-20,22,24-41H2,1-5H3,(H,48,49)/b23-21-
InChI key
MEHJQKIXLXVPCO-LNVKXUELSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)