P9192
Pneumadin Rat
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Tyr-Gly-Glu-Pro-Lys-Leu-Asp-Ala-Gly-Val-NH2
About This Item
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(N)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable