P9121
Prolactin Receptor/Fc Chimera human
recombinant, expressed in mouse NSO cells, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
Lactotrophin, Luteotropic Hormone (LTH), Luteotropin, Mamotrophin, PRL
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in mouse NSO cells
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
~66 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt ~51 kDa
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PRLR(5618)
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)