Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14O7 · C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
369.41
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleSMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3ccccc3
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?