P8893
Phorbol
≥98% (TLC), powder
Sinónimos:
4β,9α,12β,13α,20-Pentahydroxytiglia-1,6-dien-3-one
About This Item
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
powder
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H]1[C@@H](O)[C@]2(O)[C@H]([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges