P8880
trans-Pyridine-2-azo-p-dimethylaniline
Sinónimos:
2-(p-[Dimethylamino]phenylazo)pyridine: PADA
About This Item
mp
108-110 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccn2
Aplicación
Reagent for the qualitative and quantitative determination of −SH groups.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
A spectrophotometric titration for the determination of sulfhydryl groups.
Archives of biochemistry and biophysics, 95, 540-546 (1961-12-01)