P8755
Pyridine-2-aldoxime methiodide
Sinónimos:
2-PAM iodide, Pralidoxime iodide
About This Item
Productos recomendados
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable