Documentos clave
P8702
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine oleoyloxyethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H52NO5P
Número de CAS:
Peso molecular:
477.66
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable