P8666
Pyridoxine hydrochloride
suitable for plant cell culture
Sinónimos:
Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
mol peso
Mw 205.64 g/mol
técnicas
cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
mp
214-215 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cadena SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
Clave InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?