Documentos clave
P8299
Parafilm® "M" cutter/dispenser
acrylic
Sinónimos:
Parafilm Dispenser, Parafilm M Cutter
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
Materiales
acrylic
fabricante / nombre comercial
Bel-Art
color
clear
Descripción general
Adapts to 2- or 4-inch roll. 6 in. × 6 in. × 8 in. (H × W × D)
Información legal
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)