P8247
Anti-Potassium Channel KIR3.3 (GIRK3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
western blot: 1:200 using rat brain membranes
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KCNJ9(3765)
mouse ... Kcnj9(16524)
rat ... Kcnj9(116560)
Inmunógeno
Forma física
Not finding the right product?