P7871
Anti-phospho-PAK1/2/3 (pSer141) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:1,000 using Cos cells transiently transfected with PAK1, PAK2, or PAK3, and co-transfected with V12 Cdc42 and grown either as adherent cultures to activate PAK, or placed in suspension to suppress PAK activation
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer141)
Información sobre el gen
human ... PAK1(5058)
Descripción general
The antibody detects human PAK1 (46% homologous), PAK2, and PAK3 (46% homologous). Other species have not been tested.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable