P7679
Monoclonal Anti-Platelet-Derived Growth Factor Receptor β antibody produced in mouse
clone PDGFR-B2, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-PDGF Rβ
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
clon
PDGFR-B2, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
human, pig
técnicas
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:100 using denatured, non-reduced porcine uterus extract
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PDGFRB(5159)
Especificidad
Inmunógeno
Cláusula de descargo de responsabilidad