P7675
Hexaethylene glycol monodecyl ether
Sinónimos:
C10E6, Decylhexaglycol
About This Item
descripción
non-ionic
densidad
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C22H46O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-24-13-15-26-17-19-28-21-22-29-20-18-27-16-14-25-12-10-23/h23H,2-22H2,1H3
Clave InChI
GLGQRQQFWLTGES-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable