Merck
P7617
Sigma-Aldrich
Prostaglandin G1
>95% (HPLC), acetone solution
Sinónimos:
15-Hydroperoxyprostaglandin R1, 8,11-Epidioxy-15-hydroperoxy-(9α,11α, 13E,15)-prost-13-ene-1-oic acid, PGG1
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H34O6
Número de CAS:
Peso molecular:
370.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
>95% (HPLC)
formulario
acetone solution
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
CCCCC[C@H](OO)\C=C\[C@H]1[C@H]2C[C@H](OO2)[C@@H]1CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O6/c1-2-3-6-9-15(24-23)12-13-17-16(18-14-19(17)26-25-18)10-7-4-5-8-11-20(21)22/h12-13,15-19,23H,2-11,14H2,1H3,(H,21,22)/b13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1
Clave InChI
QXCRWNZYEVOQMB-CDIPTNKSSA-N
Aplicación
Used in studies of prostacylcin synthetase
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
E A Ham et al.
The Journal of biological chemistry, 254(7), 2191-2194 (1979-04-10)
A study of the enzymes of the arachidonic acid cascade revealed a high sensitivity of prostacyclin synthetase and a complete resistance of thromboxane A2 synthetase to time-dependent destruction by an oxidant [Ox] released during the peroxidase-catalyzed reduction of hydroperoxy fatty