Merck
P7338
Protease from HIV-1
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cleaving HIV substrate III (Yields 2 peaks which elute before the substrate peak when analyzed by reversed phase HPLC.)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
form
buffered aqueous solution
suitability
suitable for cleaving HIV substrate III (Yields 2 peaks which elute before the substrate peak when analyzed by reversed phase HPLC.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Physical form
Solution in dilute HCl, pH 1.6.
Other Notes
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent), unless otherwise indicated.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)