P7139
Oleyl palmitate
~99%
Sinónimos:
Palmitic acid oleyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H66O2
Número de CAS:
Peso molecular:
506.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Productos recomendados
Ensayo
~99%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?