Merck
P6510
Supelco
Protoveratrine B
85-90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H63NO15
Número de CAS:
Peso molecular:
809.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Análisis
85-90%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(C)C(=O)OC1C(O)C2C(CN3CC(C)CCC3C2(C)O)C4CC56OCC7(O)C(CCC5(C)C7C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C6C14O)OC(=O)C(C)(O)C(C)O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable