Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C72H108N19O27P
Número CAS:
Peso molecular:
1702.71
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.84
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleOther Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?