P6101
Anti-Platelet-Derived Growth Factor antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-PDGF
About This Item
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDGFA(5154) , PDGFB(5155)
Categorías relacionadas
Descripción general
Anti-Human Platelet-Derived Growth Factor (PDGF) specifically recognizes natural human PDGF. It will also neutralize the activity of recombinant human PDGF-AB, recombinant human PDGF-AA, recombinant human PDGF-BB, and natural porcine PDGF-BB. It shows cross reactivity with recombinant human PDGF-AB, recombinant human PDGF-AA, recombinant human PDGF-BB, and natural porcine PDGF-BB.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable