Saltar a
P6024
Putrescine dihydrochloride
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
Sinónimos:
1,4-Butanediamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
96,20 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2(CH2)4NH2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
161.07
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-375-9
Beilstein/REAXYS Number:
3906680
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
96,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
solubility
cell culture medium: 0.16 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Binds to the polyamine modulatory site of the NMDA receptor and potentiates NMDA-induced currents; precursor of spermidine.
Binds to the polyamine modulatory site of the NMDA receptor; potentiates NMDA-induced currents.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P7505P5780S0266
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
solid or liquid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
cell culture medium: 0.16 mg/mL
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Putrescine dihydrochloride
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)