P5475
C-CMV-24 Sequencing Primer
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
The C-CMV-24 sequencing primer is a chemically synthesized, 24 base, single strand oligodeoxyribonucleotide designed for dsDNA or ssDNA sequencing of FLAG® fusion proteins at the N-terminus of the pFLAG-CMV expression vectors. The primer is complementary to map position nucleotides 1116-1139 of negative, non-coding DNA strand of the pFLAG-CMV-1 vector and nucleotides 1073-1096 of negative, non-coding DNA strand of the pFLAG-CMV-2 vector.
Aplicación
The N-CMV-30 sequencing primer is a chemically synthesized, 30 base, single strand oligodeoxyribonucleotide designed for dsDNA or ssDNA sequencing of FLAG® fusion proteins at the C-terminus of the pFLAG-CMV expression vectors. The primer is complementary to map position nucleotides 818-847 of positive, coding DNA strand of the pFLAG-CMV vectors.
Componentes
The primer is supplied at an initial concentration of 5 uM in 1xTE buffer. The nucleotide sequence is as follows: 5′-TAT-TAG-GAC-AAG-GCT-GGT-GGG-CAC-3′
Otras notas
(5′-TAT TAG GAC AAG GCT GGT GGG CAC-3′)
Información legal
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?