Merck
P5398
Sigma-Aldrich
Phe-Leu-Glu-Glu-Val
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H45N5O10
Número de CAS:
Peso molecular:
635.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C30H45N5O10/c1-16(2)14-22(34-26(40)19(31)15-18-8-6-5-7-9-18)29(43)33-20(10-12-23(36)37)27(41)32-21(11-13-24(38)39)28(42)35-25(17(3)4)30(44)45/h5-9,16-17,19-22,25H,10-15,31H2,1-4H3,(H,32,41)(H,33,43)(H,34,40)(H,35,42)(H,36,37)(H,38,39)(H,44,45)/t19-,20-,21-,22-,25-/m0/s1
Clave InChI
QIFCKXCILLESCU-XHVFSLISSA-N
Sustratos
Substrate for vitamin K-dependent carboxylation studies.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Vitamin K-dependent carboxylase: requirements for carboxylation of soluble peptide and substrate specificity.
J W Suttie et al.
Biochemical and biophysical research communications, 86(3), 500-507 (1979-02-14)
Partial sequence of rat prothrombin and the activity of two related pentapeptides as substrates for the vitamin K-dependent carboxylase system.
R M Houser et al.
FEBS letters, 75(1), 226-230 (1977-03-15)