Merck
P5029
Sigma-Aldrich
1-O-(cis-9-Octadecenyl)-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~99%, semisolid
Sinónimos:
L-α-Phosphatidylcholine, β-acetyl-γ-O-(octadec-9-cis-enyl), Dehydro-PAF(C18)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H56NO7P
Número de CAS:
Peso molecular:
549.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~99%
Formulario
semisolid
color
yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(C)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)