Merck
P4484
Purvalanol A
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
2-(1R-Isopropyl-2-hydroxyethylamino)-6-(3-chloroanilino)-9-isopropylpurine, NG-60
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H25ClN6O
Número CAS:
Peso molecular:
388.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methylene chloride: 50 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](CO)Nc1nc(Nc2cccc(Cl)c2)c3ncn(C(C)C)c3n1
InChI
1S/C19H25ClN6O/c1-11(2)15(9-27)23-19-24-17(22-14-7-5-6-13(20)8-14)16-18(25-19)26(10-21-16)12(3)4/h5-8,10-12,15,27H,9H2,1-4H3,(H2,22,23,24,25)/t15-/m0/s1
InChI key
PMXCMJLOPOFPBT-HNNXBMFYSA-N
Biochem/physiol Actions
Purvalanol A is found to inhibit ABCG2 (ATP-binding cassette G2) transporter in vitro. It is also known to attenuate cellular Src kinase action and induce cell cycle arrest at the G2 to M phase transition.
Purvalanol A is a potent, cell-permeable cyclin-dependent protein kinase (cdk) inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Purvalanol A
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)