Merck
P4403
Sigma-Aldrich
Parathyroid Hormone Fragment 39-68 human
≥97% (HPLC), Synthetic
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C139H234N46O46
Número de CAS:
Peso molecular:
3285.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97% (HPLC)
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@H](C)N)C(C)C)C(C)C)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C139H234N46O46/c1-66(2)52-85(110(205)157-61-106(202)203)172-127(222)93(63-187)179-115(210)77(28-16-19-45-142)164-116(211)81(36-40-101(192)193)166-122(217)88(55-74-59-152-65-158-74)173-128(223)94(64-188)180-119(214)83(38-42-103(196)197)170-132(227)107(69(7)8)181-124(219)87(54-68(5)6)178-133(228)108(70(9)10)182-125(220)89(56-99(145)190)174-123(218)91(58-105(200)201)176-118(213)82(37-41-102(194)195)165-112(207)76(27-15-18-44-141)162-111(206)75(26-14-17-43-140)163-113(208)78(29-20-46-153-137(146)147)168-130(225)97-34-25-51-185(97)136(231)84(31-22-48-155-139(150)151)171-117(212)80(35-39-98(144)189)167-126(221)92(62-186)161-100(191)60-156-109(204)72(12)159-121(216)90(57-104(198)199)175-114(209)79(30-21-47-154-138(148)149)169-129(224)96-33-24-50-184(96)135(230)73(13)160-120(215)86(53-67(3)4)177-131(226)95-32-23-49-183(95)134(229)71(11)143/h59,65-73,75-97,107-108,186-188H,14-58,60-64,140-143H2,1-13H3,(H2,144,189)(H2,145,190)(H,152,158)(H,156,204)(H,157,205)(H,159,216)(H,160,215)(H,161,191)(H,162,206)(H,163,208)(H,164,211)(H,165,207)(H,166,217)(H,167,221)(H,168,225)(H,169,224)(H,170,227)(H,171,212)(H,172,222)(H,173,223)(H,174,218)(H,175,209)(H,176,213)(H,177,226)(H,178,228)(H,179,210)(H,180,214)(H,181,219)(H,182,220)(H,192,193)(H,194,195)(H,196,197)(H,198,199)(H,200,201)(H,202,203)(H4,146,147,153)(H4,148,149,154)(H4,150,151,155)/t71-,72-,73-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,107-,108-/m0/s1
Clave InChI
PMNYRRYRKDDSKY-DEGCQRHESA-N
Información sobre el gen
human ... PTH(5741)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
P D'Amour et al.
Journal of immunoassay, 10(2-3), 191-205 (1989-01-01)
Two antisera, C-52 and C-97, raised against bovine (b)PTH(1-84) in guinea pigs, were evaluated with 125I-[tyr53] human (h)PTH(53-84) as tracer and intact hPTH(1-84) and synthetic hPTH(39-84), representative of large carboxylterminal ("C") fragments found in circulation, as standards. In both assays