Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
0.1 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 298,00 € |
Acerca de este artículo
298,00 €
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H80O16P2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)53-31-33(55-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-54-59(51,52)57-41-38(46)36(44)37(45)40(39(41)47)56-58(48,49)50/h33,36-41,44-47H,3-32H2,1-2H3,(H,51,52)(H2,48,49,50)/t33-,36+,37+,38-,39-,40-,41+/m1/s1
InChI key
SZPQTEWIRPXBTC-KFOWTEFUSA-N
General description
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble, chloroform: soluble | solubility DMSO: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble | solubility H2O: soluble | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?