Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H36N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
548.67
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
≥93%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥93%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc([C@@H](CCC(=O)OC)[C@@H]4C)c5CC(=O)c6c(C)c(cc1n2)[nH]c56)c(C)c3C=C
InChI
1S/C34H36N4O3/c1-8-20-16(3)24-13-26-18(5)22(10-11-31(40)41-7)33(37-26)23-12-30(39)32-19(6)27(38-34(23)32)15-29-21(9-2)17(4)25(36-29)14-28(20)35-24/h8,13-15,18,22,35,38H,1,9-12H2,2-7H3/b24-13-,25-14-,26-13-,27-15-,28-14-,29-15-,33-23-/t18-,22-/m0/s1
InChI key
RYLBYBPLWNFWPG-CMMLGHQLSA-N
Gene Information
human ... TSPO(706)
Other Notes
Chlorophyll analog for studies of photosynthesis.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?