Merck
P3626
Sigma-Aldrich
Phe-Gly-Gly-Phe
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H26N4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
426.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97% (HPLC)
formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C22H26N4O5/c23-17(11-15-7-3-1-4-8-15)21(29)25-13-19(27)24-14-20(28)26-18(22(30)31)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14,23H2,(H,24,27)(H,25,29)(H,26,28)(H,30,31)
Clave InChI
NWFLONJLUJYCNS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable