Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C19H36O8PNa
Número CAS:
Peso molecular:
446.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥99%
form
powder
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C19H37O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-18(20)25-15-17(16-26-28(22,23)24)27-19(21)14-12-10-8-6-4-2;/h17H,3-16H2,1-2H3,(H2,22,23,24);/q;+1/p-1/t17-;/m1./s1
InChI key
ZNDNSOYDPUTHKQ-UNTBIKODSA-M
General description
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol 3-phosphate sodium salt is a cell-permeable phosphatidic acid (PA).
Application
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol 3-phosphate sodium salt has been used:
- to study its effects on neural stem/precursor cell (NSC) proliferation
- to study the effects of phosphatidic acid (PA) on actin filament dynamics in Arabidopsis thaliana epidermal leaf cells
- to treat vector-transfected cells and to verify the attenuation of hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) induction in phospholipase D (PLD)-transfected cells by butanol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?