Merck
P3545
Sigma-Aldrich
DL-Δ1-Pyrroline-5-carboxylic acid 2,4-dinitrophenylhydrazine hydrochloride double salt
~95%
About This Item
Fórmula lineal:
C11H14N5O6Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
347.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
~95%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.OC(=O)C1CCC=N1.NNc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Aplicación
Stable source of glutamic semialdehyde
Visite la Librería de documentos
Properties and analysis of a stable derivative of pyrroline-5-carboxylic acid for use in metabolic studies.
V A Mezl et al.
Analytical biochemistry, 74(2), 430-440 (1976-08-01)