P3287
Protein kinase CβII isozyme human
>85% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Ca2+-activated phospholipid-dependent serine-threonine kinase βII isozyme human, PKC βII human
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Análisis
>85% (SDS-PAGE)
formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
≥500 unit/mg solid
mol peso
80 kDa by SDS-PAGE
calculated mol wt 76.9 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PRKCB(5579)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphorylation appears to be an important mechanism of regulation of all PKCs. PKC plays a role in the regulation of cell transformation, growth, differentiation, ruffling, vesicle trafficking, apoptosis and gene expression.
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable