Merck
P3116
[pSer392]-p53
>90% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
[pSer392]-p53, >90% (HPLC), solid
assay
>90% (HPLC)
form
solid
mol wt
943
composition
Peptide content, ~80%
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Positive control peptide for the [Ser392]-p53 rabbit polyclonal antibody.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)