P3079
1-Myristoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~97% (positional purity of fatty acids), ~99% (TLC), lyophilized powder
Sinónimos:
L-α-Phosphatidylcholine, β-oleoyl-γ-myristoyl
About This Item
Análisis
~97% (positional purity of fatty acids)
~99% (TLC)
formulario
lyophilized powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable