Merck
P3005
Sigma-Aldrich
6-n-Propoxypurine
≥99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
178.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCOC1=NC=NC2=C1NC=N2
InChI
1S/C8H10N4O/c1-2-3-13-8-6-7(10-4-9-6)11-5-12-8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,9,10,11,12)
Clave InChI
UQQKEKTYLCCYSN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)