P2959
PD 142,893
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
N-Acetyl-β-Phenyl-D-Phe-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp
About This Item
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](NC(C)=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2)[C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)C(O)=O
Amino Acid Sequence
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable