P2755
Propionylthiocholine chloride
About This Item
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CCC(=O)SCC[N](C)(C)C
InChI
1S/C8H18NOS.ClH/c1-5-8(10)11-7-6-9(2,3)4;/h5-7H2,1-4H3;1H
Clave InChI
IBOGEBJGSGTCTA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable