Merck
P2742
PD 404,182
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6H-6-Imino-(2,3,4,5-tetrahydropyrimido)[1,2-c]-[1,3]benzothiazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11N3S
Número CAS:
Peso molecular:
217.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble ≥22 mg/mL, H2O: insoluble
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N=C1Sc2ccccc2C3=NCCCN13
InChI
1S/C11H11N3S/c12-11-14-7-3-6-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)15-11/h1-2,4-5,12H,3,6-7H2
InChI key
JNENSSREQFBZGT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potential antibiotic of gram negative bacteria. KDO-8-P synthase inhibitor.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)