P2672
Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether
~75%
Sinónimos:
Diepoxy PEG, PEG diglycidyl ether, Polyoxyethylene bis(glycidyl ether)
About This Item
Productos recomendados
descripción
non-ionic
Análisis
~75%
densidad
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable