P2528
Phenanthrene
>96% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>96% (HPLC)
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
densidad
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
Clave InChI
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?