Merck
P2500
Sigma-Aldrich
DL-Panthenol
Sinónimos:
(±)-α,γ-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-β,β-dimethylbutyramide, (±)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric 3-hydroxypropylamide, DL-Pantothenyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
205.25
Beilstein:
1724945
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
mp
66-69 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)
Clave InChI
SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)