P2251
DL-Phenylalaninamide hydrochloride
About This Item
cadena SMILES
Cl.NC(Cc1ccccc1)C(N)=O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable