P2250
D-Pantothenic acid hemicalcium salt
≥98% (TLC)
Sinónimos:
(R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Calcium D-pantothenate, Vitamin B5
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
powder
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
Clave InChI
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Propiedades físicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable