Merck
P2236
Excel Scientific serological pipettes
size 10 mL, standard tip, sterile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121500
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Excel Scientific P-0100-S01
size
10 mL
General description
These novel tips yield faster flow rates and reduce cell shearing. Pipettes manufactured from virgin polystyrene, certified pyrogen-free and non-cytotoxic.
  • Unique smooth one-piece construction eliminates sample hang-up and accidental breakage.
  • Standard 5, 10, and 25 mL pipettes are two inches shorter than most, for ease of use in benchtop hoods, yet long and narrow enough to reach corners of all flasks.
  • Superior accuracy: ±1.5%.
  • Selection of tip styles for samples of different viscosities and shear sensitivities.
  • Standard sterile packaging is one-side-paper one-side-plastic, static-free, easy to open.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)