Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C169H267N53O48S7
Número CAS:
Peso molecular:
4033.71
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
>99%
form
powder
color
off-white
storage temp.
−20°C
General description
Pandinotoxin (PiTX)-Kα is a 35 amino acid peptide isolated from venom of the scorpion Pandinus imperaton. PiTX-Kβ and PiTXγ are other two members of pandinotoxin group. All the three pandinotoxins have structures similar to another scorpion toxin charybdotoxin (ChTX). The structure of PiTXs contains a β-sheet at the C- terminal end with three cysteines which is linked to the central α-helix by two disulfide bridges (C17-C35 and C13-C33) and to an extended amino-terminal fragment by the third disulfide bridge (C7-C28).
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Sold with the permission of University of Maryland.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?