Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C58H84N14O16S
Número CAS:
Peso molecular:
1265.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleBiochem/physiol Actions
Potent hypotensive; induces salivation, intestinal contraction and vasodilation
Other Notes
Tachykinin originally isolated from the skin of the amphibian, Physalaemus fuscumaculatus; with structural homology to substance P
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?