Merck
P204
Phenylbenzene ω-phosphono-α-amino acid
solid
Sinónimos:
3-[2′-Phosphonomethyl[1,1′-biphenyl]-3-yl]alanine, PMBA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18NO5P
Peso molecular:
335.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
color
white
solubility
H2O: 0.15 mg/mL, DMSO: 0.2 mg/mL, 0.1 M NaOH: >10 mg/mL
SMILES string
N[C@@H](Cc1cccc(c1)-c2ccccc2CP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18NO5P/c17-15(16(18)19)9-11-4-3-6-12(8-11)14-7-2-1-5-13(14)10-23(20,21)22/h1-8,15H,9-10,17H2,(H,18,19)(H2,20,21,22)/t15-/m0/s1
InChI key
NCEGJIHRQBRVJQ-HNNXBMFYSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
Biochem/physiol Actions
Selective strychnine-sensitive glycine receptor antagonist.
Legal Information
Made and sold under license from Nippon Chemiphar.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)